Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P)H-flavin reductase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) NAD(P)H-flavin reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_418286.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948325 |
Nombre | NAD(P)H-flavin reductase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047261
|
enQuireBio™
QP8942-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067261
|
enQuireBio™
QP8942-EC-200UG |
200 μg |
1600.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037261
|
enQuireBio™
QP8942-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087261
|
enQuireBio™
QP8942-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077261
|
enQuireBio™
QP8942-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057261
|
enQuireBio™
QP8942-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_418286.1 | |
NAD(P)H-flavin reductase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948325 | |
Research Use Only | |
fre | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TTLSCKVTSV EAITDTVYRV RIVPDAAFSF RAGQYLMVVM DERDKRPFSM ASTPDEKGFI ELHIGASEIN LYAKAVMDRI LKDHQIVVDI PHGEAWLRDD EERPMILIAG GTGFSYARSI LLTALARNPN RDITIYWGGR EEQHLYDLCE LEALSLKHPG LQVVPVVEQP EAGWRGRTGT VLTAVLQDHG TLAEHDIYIA GRFEMAKIAR DLFCSERNAR EDRLFGDAFA FI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |