Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LexA repressor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LexA repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7390-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_418467.1
LexA repressor Protein
Research Use Only
lexA
Recombinant Protein
E. coli
MKALTARQQE VFDLIRDHIS QTGMPPTRAE IAQRLGFRSP NAAEEHLKAL ARKGVIEIVS GASRGIRLLQ EEEEGLPLVG RVAAGEPLLA QQHIEGHYQV DPSLFKPNAD FLLRVSGMSM KDIGIMDGDL LAVHKTQDVR NGQVVVARID DEVTVKRLKK QGNKVELLPE NSEFKPIVVD LRQQSFTIEG LAVGVIRNGD WL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948544
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol