Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LexA repressor Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LexA repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_418467.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948544 |
Nombre | LexA repressor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008620
|
enQuireBio™
QP7390-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028620
|
enQuireBio™
QP7390-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018620
|
enQuireBio™
QP7390-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038620
|
enQuireBio™
QP7390-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048620
|
enQuireBio™
QP7390-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058620
|
enQuireBio™
QP7390-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_418467.1 | |
LexA repressor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948544 | |
Research Use Only | |
lexA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKALTARQQE VFDLIRDHIS QTGMPPTRAE IAQRLGFRSP NAAEEHLKAL ARKGVIEIVS GASRGIRLLQ EEEEGLPLVG RVAAGEPLLA QQHIEGHYQV DPSLFKPNAD FLLRVSGMSM KDIGIMDGDL LAVHKTQDVR NGQVVVARID DEVTVKRLKK QGNKVELLPE NSEFKPIVVD LRQQSFTIEG LAVGVIRNGD WL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |