Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytosine deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cytosine deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_414871.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 944996 |
Nombre | Cytosine deaminase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_414871.1 | |
Cytosine deaminase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
944996 | |
Research Use Only | |
codA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SNNALQTIIN ARLPGEEGLW QIHLQDGKIS AIDAQSGVMP ITENSLDAEQ GLVIPPFVEP HIHLDTTQTA GQPNWNQSGT LFEGIERWAE RKALLTHDDV KQRAWQTLKW QIANGIQHVR THVDVSDATL TALKAMLEVK QEVAPWIDLQ IVAFPQEGIL SYPNGEALLE EALRLGADVV GAIPHFEFTR EYGVESLHKT FALAQKYDRL IDVHCDEIDD EQSRFVETVA ALAHHEGMGA RVTASHTTAM HSYNGAYTSR LFRLLKMSGI NFVANPLVNI HLQGRFDTYP KRRGITRVKE MLESGINVCF GHDDVFDPWY PLGTANMLQV LHMGLHVCQL MGYGQINDGL NLITHHSART LNLQDYGIAA GNSANLIILP AENGFDALRR QVPVRYSVRG GKVIASTQPA QTTVYLEQPE AIDYKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |