Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7239-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000913743.1
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
CS6 fimbrial subunit B Protein
Research Use Only
cssB
Recombinant Protein
E. coli
GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN
Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE.