missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000913743.1 |
---|---|
Nombre | CS6 fimbrial subunit B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | cssB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007830
|
enQuireBio™
QP7239-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000913743.1 | |
Research Use Only | |
cssB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN | |
Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE. |
CS6 fimbrial subunit B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |