Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S7 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso | NP_417800.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947846 |
Nombre | 30S ribosomal protein S7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16025561
|
enQuireBio™
QP8611-ec-10ug |
10 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16065561
|
enQuireBio™
QP8611-ec-50ug |
50 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16015561
|
enQuireBio™
QP8611-ec-100ug |
100 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16045561
|
enQuireBio™
QP8611-ec-200ug |
200 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16055561
|
enQuireBio™
QP8611-ec-500ug |
500 μg |
N/A
|
N/A | |||||
16035561
|
enQuireBio™
QP8611-ec-1mg |
1 mg |
N/A
|
N/A | |||||
Especificaciones
NP_417800.1 | |
30S ribosomal protein S7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947846 | |
Research Use Only | |
rpsG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PRRRVIGQRK ILPDPKFGSE LLAKFVNILM VDGKKSTAES IVYSALETLA QRSGKSELEA FEVALENVRP TVEVKSRRVG GSTYQVPVEV RPVRRNALAM RWIVEAARKR GDKSMALRLA NELSDAAENK GTAVKKREDV HRMAEANKAF AHYRWLSLRS FSHQAGASSK QPALGYLN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |