Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S7 Protein
Código de producto. 16025561
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16025561
Marca: enQuireBio™ QP8611ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417800.1
ID de gen (Entrez) 947846
Nombre 30S ribosomal protein S7 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpsG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PRRRVIGQRK ILPDPKFGSE LLAKFVNILM VDGKKSTAES IVYSALETLA QRSGKSELEA FEVALENVRP TVEVKSRRVG GSTYQVPVEV RPVRRNALAM RWIVEAARKR GDKSMALRLA NELSDAAENK GTAVKKREDV HRMAEANKAF AHYRWLSLRS FSHQAGASSK QPALGYLN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.