missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S7 Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8611-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16045561

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_417800.1
30S ribosomal protein S7 Protein
Research Use Only
rpsG
Recombinant Protein
E. coli
PRRRVIGQRK ILPDPKFGSE LLAKFVNILM VDGKKSTAES IVYSALETLA QRSGKSELEA FEVALENVRP TVEVKSRRVG GSTYQVPVEV RPVRRNALAM RWIVEAARKR GDKSMALRLA NELSDAAENK GTAVKKREDV HRMAEANKAF AHYRWLSLRS FSHQAGASSK QPALGYLN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947846
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales