Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7628-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000246882.1
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
30S ribosomal protein S2 Protein
Research Use Only
rpsB
Recombinant Protein
E. coli
MATVSMRDML KAGVHFGHQT RYWNPKMKPF IFGARNKVHI INLEKTVPMF NEALAELNKI ASRKGKILFV GTKRAASEAV KDAALSCDQF FVNHRWLGGM LTNWKTVRQS IKRLKDLETQ SQDGTFDKLT KKEALMRTRE LEKLENSLGG IKDMGGLPDA LFVIDADHEH IAIKEANNLG IPVFAIVDTN SDPDGVDFVI PGNDDAIRAV TLYLGAVAAT VREGRSQDLA SQAEESFVEA E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.