Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000246882.1 |
---|---|
Nombre | 30S ribosomal protein S2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | rpsB |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16039880
|
enQuireBio™
QP7628-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059880
|
enQuireBio™
QP7628-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049880
|
enQuireBio™
QP7628-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069880
|
enQuireBio™
QP7628-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079880
|
enQuireBio™
QP7628-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089880
|
enQuireBio™
QP7628-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000246882.1 | |
Research Use Only | |
rpsB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATVSMRDML KAGVHFGHQT RYWNPKMKPF IFGARNKVHI INLEKTVPMF NEALAELNKI ASRKGKILFV GTKRAASEAV KDAALSCDQF FVNHRWLGGM LTNWKTVRQS IKRLKDLETQ SQDGTFDKLT KKEALMRTRE LEKLENSLGG IKDMGGLPDA LFVIDADHEH IAIKEANNLG IPVFAIVDTN SDPDGVDFVI PGNDDAIRAV TLYLGAVAAT VREGRSQDLA SQAEESFVEA E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
30S ribosomal protein S2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |