Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S18 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8618-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055601
  • 3375.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_418623.1
30S ribosomal protein S18 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
948721
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
rpsR
Recombinant Protein
E. coli
ARYFRRRKFC RFTAEGVQEI DYKDIATLKN YITESGKIVP SRITGTRAKY QRQLARAIKR ARYLSLLPYT DRHQ