Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S18 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S18, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_418623.1
ID de gen (Entrez) 948721
Nombre 30S ribosomal protein S18 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8618-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16055601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8618-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16045601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8618-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8618-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8618-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8618-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_418623.1
30S ribosomal protein S18 Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
948721
Research Use Only
rpsR
Recombinant Protein
E. coli
ARYFRRRKFC RFTAEGVQEI DYKDIATLKN YITESGKIVP SRITGTRAKY QRQLARAIKR ARYLSLLPYT DRHQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.