Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP-9 / CLG4B Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | MMP-9 / CLG4B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | MMP9 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16097991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008001
|
enQuireBio™
QP9280-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
MMP-9 / CLG4B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
MMP9 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FQTFEGDLKW HHNDITYWIQ NYSEDLPRDV IDDAFARAFA VWSAVTPLTF TRVYGPEADI IIQFGVREHG DGYPFDGKNG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD EELWTLGKGV VVPTHFGNAD GAPCHFPFTF EGRSYSACTT DGRSDDTPWC STTADYDTDR RFGFCPSEKL YAQDGNGDGK PCVFPFTFEG RSYSTCTTDG RSDGYRWCST TADYDQDKLY GFCPTRVDSA VTGGNSAGEP CVFPFIFLGK QYSTCTREGR GDGHLWCATT SNFDRDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYSFT EGPPLHEDDV RGIQHLYGPR PEPEPQPPTA PPTAPPTVCA TGPPTTRPSE RPTAGPTGPP AAGPTGPPTA GPSEAPTVPV DPAEDICKVN IFDAIAEIRN YLHFFKEGKY WRFSKGKGRR VQGPFLSPST WPALPRKLDS AFEDGLTKKT FFFSGRQVWV YTGTSVVGPR RLDKLGLGPE VTQVTGALPQ GGGKVLLFSR QRFWSFDVKT QTVDPRSAGS VEQMYPGVPL NTHDIFQYQE KAYFCQDRFY WRVNSRNEVN QVDEVGYVTF DILQCPED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |