Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP-9 / CLG4B Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | MMP-9 / CLG4B Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MMP9 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Dog |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |