Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5888-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15998469
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001029168.1
Cathepsin K Protein
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
APDSVDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN DGCGGGYMTN AFQYVQKNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP ISVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCNSDNL NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGENWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
608843
1 mg
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol