Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001029168.1
ID de gen (Entrez) 608843
Nombre Cathepsin K Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15978469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5888-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15998469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5888-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15988469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5888-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15908479
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5888-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15918479
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5888-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15928479
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5888-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001029168.1
Cathepsin K Protein
Not determined.
Full Length
Dog
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
608843
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
APDSVDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN DGCGGGYMTN AFQYVQKNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP ISVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCNSDNL NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGENWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.