missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Annexin A13 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) Annexin A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifications
Número de acceso | NP_001003255.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 403935 |
Nombre | Annexin A13 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15996739
|
enQuireBio™
QP5651-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916749
|
enQuireBio™
QP5651-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906749
|
enQuireBio™
QP5651-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926749
|
enQuireBio™
QP5651-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936749
|
enQuireBio™
QP5651-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946749
|
enQuireBio™
QP5651-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001003255.1 | |
Annexin A13 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403935 | |
Research Use Only | |
ANXA13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNRHAKAKS HHGFDVDHDA KKLNKACKGM GTDEAAIIEI LSSRTSDERQ QIKQKYKATY GKDLEEVFKS DLSGNFEKTA LALLDRPSEY DARQLQKAMK GLGTDEAVLI EILCTRTNKE IMAIKEAYQR LFDRSLESDV KADTSGNLKA ILVSLLQANR DEGDDVDKDL AGQDAKDLYD AGDGRWGTDE LAFNEVLAKR SHKQLRATFQ AYQILIDKDI EEAIEAETSG DLQKAYLTLV RCARDQEGYF ADRLYKSMKG TGTDEETLIH IIVTRAEVDL QGIKAKFQEK YQKSLSDMVR SDTSGDFQKL LVALLH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |