Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Serotype 2 Envelope Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10477-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15993988
Cantidad Precio
1 570.87€ / 100 microgramos
6 537.02€ / 100 microgramos
Envío estimado: 03-03-2022
Especificaciones
Serotype 2 Envelope Protein
100 μg
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
His
>90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
PBS pH7.4.