missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Serotype 2 Envelope Protein
Recombinant Protein
605.00€ - 2310.00€
Especificaciones
Nombre | Serotype 2 Envelope Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Untested |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15993988
|
enQuireBio™
QP10477-100UG |
100 μg |
605.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903998
|
enQuireBio™
QP10477-500UG |
500 μg |
2310.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Serotype 2 Envelope Protein | |
Untested | |
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984) | |
His | |
>90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
PBS pH7.4. |