Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Serotype 2 Envelope Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10477-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15903998
  • 2310.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Serotype 2 Envelope Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
PBS pH7.4.
500 μg
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
His
>90% as determined by SDS-PAGE.