Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 VLP Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10484-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15934008
  • 1300.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Serotype 4 VLP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4.
100 μg
Untested
Dengue virus
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.