Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 VLP Protein
Recombinant Protein
1300.00€ - 2610.00€
Especificaciones
Nombre Serotype 4 VLP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Dengue virus
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934008
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10484-100UG
100 μg
1300.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15944008
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10484-250UG
250 μg
2610.00€
250 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Serotype 4 VLP Protein
Untested
Dengue virus
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4.