Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vitellogenin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8859-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001026447.1
Vitellogenin-2 Protein
Research Use Only
VTG2
Recombinant Protein
E. coli
SRRSYLYNYE GSMLNGLQDR SLGKAGVRLS SKLEISGLPE NAYLLKVRSP QVEEYNGVWP RDPFTRSSKI TQVISSCFTR LFKFEYSSGR IGNIYAPEDC PDLCVNIVRG ILNMFQMTIK KSQNVYELQE AGIGGICHAR YVIQEDRKNS RIYVTRTVDL NNCQEKVQKS IGMAYIYPCP VDVMKERLTK GTTAFSYKLK QSDSGTLITD VSSRQVYQIS PFNEPTGVAV MEARQQLTLV EVRSERGSAP DVPMQNYGSL RYRFPAVLPQ MPLQLIKTKN PEQRIVETLQ HIVLNNQQDF HDDVSYRFLE VVQLCRIANA DNLESIWRQV SDKPRYRRWL LSAVSASGTT ETLKFLKNRI RNDDLNYIQT LLTVSLTLHL LQADEHTLPI AADLMTSSRI QKNPVLQQVA CLGYSSVVNR YCSQTSACPK EALQPIHDLA DEAISRGRED KMKLALKCIG NMGEPASLKR ILKFLPISSS SAADIPVHIQ IDAITALKKI AWKDPKTVQG YLIQILADQS LPPEVRMMAC AVIFETRPAL ALITTIANVA MKESNMQVAS FVYSHMKSLS KSRLPFMYNI SSACNIALKL LSPKLDSMSY RYSKVIRADT YFDNYRVGAT GEIFVVNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
424533
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol