Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Vitellogenin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Vitellogenin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001026447.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 424533 |
Nombre | Vitellogenin-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046871
|
enQuireBio™
QP8859-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086871
|
enQuireBio™
QP8859-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036871
|
enQuireBio™
QP8859-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066871
|
enQuireBio™
QP8859-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076871
|
enQuireBio™
QP8859-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056871
|
enQuireBio™
QP8859-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001026447.1 | |
Vitellogenin-2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
424533 | |
Research Use Only | |
VTG2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SRRSYLYNYE GSMLNGLQDR SLGKAGVRLS SKLEISGLPE NAYLLKVRSP QVEEYNGVWP RDPFTRSSKI TQVISSCFTR LFKFEYSSGR IGNIYAPEDC PDLCVNIVRG ILNMFQMTIK KSQNVYELQE AGIGGICHAR YVIQEDRKNS RIYVTRTVDL NNCQEKVQKS IGMAYIYPCP VDVMKERLTK GTTAFSYKLK QSDSGTLITD VSSRQVYQIS PFNEPTGVAV MEARQQLTLV EVRSERGSAP DVPMQNYGSL RYRFPAVLPQ MPLQLIKTKN PEQRIVETLQ HIVLNNQQDF HDDVSYRFLE VVQLCRIANA DNLESIWRQV SDKPRYRRWL LSAVSASGTT ETLKFLKNRI RNDDLNYIQT LLTVSLTLHL LQADEHTLPI AADLMTSSRI QKNPVLQQVA CLGYSSVVNR YCSQTSACPK EALQPIHDLA DEAISRGRED KMKLALKCIG NMGEPASLKR ILKFLPISSS SAADIPVHIQ IDAITALKKI AWKDPKTVQG YLIQILADQS LPPEVRMMAC AVIFETRPAL ALITTIANVA MKESNMQVAS FVYSHMKSLS KSRLPFMYNI SSACNIALKL LSPKLDSMSY RYSKVIRADT YFDNYRVGAT GEIFVVNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |