Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Ovoinhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7020-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Ovoinhibitor Protein
Research Use Only
OIH
Recombinant Protein
Yeast
VNCSLYASGI GKDGTSWVAC PRNLKPVCGT DGSTYSNECG ICLYNREHGA NVEKEYDGEC RPKHVMIDCS PYLQVVRDGN TMVACPRILK PVCGSDSFTY DNECGICAYN AEHHTNISKL HDGECKLEIG SVDCSKYPST VSKDGRTLVA CPRILSPVCG TDGFTYDNEC GICAHNAEQR THVSKKHDGK CRQEIPEIDC DQYPTRKTTG GKLLVRCPRI LLPVCGTDGF TYDNECGICA HNAQHGTEVK KSHDGRCKER STPLDCTQYL SNTQNGEAIT ACPFILQEVC GTDGVTYSND CSLCAHNIEL GTSVAKKHDG RCREEVPELD CSKYKTSTLK DGRQVVACTM IYDPVCATNG VTYASECTLC AHNLEQRTNL GKRKNGRCEE DITKEHCREF QKVSPICTME YVPHCGSDGV TYSNRCFFCN AYVQSNRTLN LVSMAAC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol