Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Ovoinhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Ovoinhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Ovoinhibitor Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | OIH |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047070
|
enQuireBio™
QP7020-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16087070
|
enQuireBio™
QP7020-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057070
|
enQuireBio™
QP7020-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077070
|
enQuireBio™
QP7020-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097070
|
enQuireBio™
QP7020-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067070
|
enQuireBio™
QP7020-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Ovoinhibitor Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
OIH | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VNCSLYASGI GKDGTSWVAC PRNLKPVCGT DGSTYSNECG ICLYNREHGA NVEKEYDGEC RPKHVMIDCS PYLQVVRDGN TMVACPRILK PVCGSDSFTY DNECGICAYN AEHHTNISKL HDGECKLEIG SVDCSKYPST VSKDGRTLVA CPRILSPVCG TDGFTYDNEC GICAHNAEQR THVSKKHDGK CRQEIPEIDC DQYPTRKTTG GKLLVRCPRI LLPVCGTDGF TYDNECGICA HNAQHGTEVK KSHDGRCKER STPLDCTQYL SNTQNGEAIT ACPFILQEVC GTDGVTYSND CSLCAHNIEL GTSVAKKHDG RCREEVPELD CSKYKTSTLK DGRQVVACTM IYDPVCATNG VTYASECTLC AHNLEQRTNL GKRKNGRCEE DITKEHCREF QKVSPICTME YVPHCGSDGV TYSNRCFFCN AYVQSNRTLN LVSMAAC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |