missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine MCP 2 Protein
A cDNA sequence encoding the MCP 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 448792 |
---|---|
Nombre | MCP 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | CCL8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925158
|
enQuireBio™
QP10782-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905158
|
enQuireBio™
QP10782-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915158
|
enQuireBio™
QP10782-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
448792 | |
Research Use Only | |
CCL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDSVSIPIT CCFSMVKRKI PMQKLESYMR ITNSQCPQEA VIFKTKASRE ICADPKQKWV QDYMNHLDQK SQAQKP | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
MCP 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Canine | |
Untagged | |
MCP-2 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |