missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine MCP 2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 448792 |
| Nombre | MCP 2 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | CCL8 |
| Actividad biológica | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Canine |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido