Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. avellana 2S albumin Protein
A DNA sequence encoding the Corylus avellana 2S albumin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6921-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036740
  • 985.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
2S albumin Protein
Research Use Only
Full Length
C. avellana
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
100 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
FRTTITTVDV DEDIVNQQGR RGESCREQAQ RQQNLNQCQR YMRQQSQYGS YDGSNQQQQQ ELEQCCQQLR QMDERCRCEG LRQAVMQQQG EMRGEEMREV METARDLPNQ CRLSPQRCEI RSARF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.