Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. avellana 2S albumin Protein
A DNA sequence encoding the Corylus avellana 2S albumin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre 2S albumin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16036740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6921-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16056740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6921-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16046740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6921-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6921-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16076740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6921-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6921-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
2S albumin Protein
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
FRTTITTVDV DEDIVNQQGR RGESCREQAQ RQQNLNQCQR YMRQQSQYGS YDGSNQQQQQ ELEQCCQQLR QMDERCRCEG LRQAVMQQQG EMRGEEMREV METARDLPNQ CRLSPQRCEI RSARF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Full Length
C. avellana
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol