Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Inhibin alpha chain Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Inhibin alpha chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6231-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776519.2
Inhibin alpha chain Protein
Research Use Only
INHA
Recombinant Protein
E. coli
STPPLPWPWS PAALRLLQRP PEEPAAHADC HRAALNISFQ ELGWDRWIVH PPSFIFYYCH GGCGLSPPQD LPLPVPGVPP TPVQPLSLVP GAQPCCAALP GTMRPLHVRT TSDGGYSFKY EMVPNLLTQH CACI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281254
10 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol