Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Inhibin alpha chain Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Inhibin alpha chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_776519.2
ID de gen (Entrez) 281254
Nombre Inhibin alpha chain Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051780
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6231-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16071780
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6231-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16061780
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6231-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081780
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6231-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091780
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6231-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6231-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_776519.2
Inhibin alpha chain Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
281254
Research Use Only
INHA
Recombinant Protein
E. coli
STPPLPWPWS PAALRLLQRP PEEPAAHADC HRAALNISFQ ELGWDRWIVH PPSFIFYYCH GGCGLSPPQD LPLPVPGVPP TPVQPLSLVP GAQPCCAALP GTMRPLHVRT TSDGGYSFKY EMVPNLLTQH CACI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.