Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Hemagglutinin-esterase Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Hemagglutinin-esterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9549-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Hemagglutinin-esterase Protein
Research Use Only
HE
Recombinant Protein
Yeast
FDNPPTNVVS HLNGDWFLFG DSRSDCNHVV NTNPRNYSYM DLNPALCDSG KISSKAGNSI FRSFHFTDFY NYTGEGQQII FYEGVNFTPY HAFKCTTSGS NDIWMQNKGL FYTQVYKNMA VYRSLTFVNV PYVYNGSAQS TALCKSGSLV LNNPAYIARE ANFGDYYYKV EADFYLSGCD EYIVPLCIFN GKFLSNTKYY DDSQYYFNKD TGVIYGLNST ETITTGFDFN CHYLVLPSGN YLAISNELLL TVPTKAICLN KRKDFTPVQV VDSRWNNARQ SDNMTAVACQ PPYCYFRNST TNYVGVYDIN HGDAGFTSIL SGLLYDSPCF SQQGVFRYDN VSSVWPLYSY GRCPTAADIN TPDVPICVYD PLPLILLGIL LGVAVIIIVV LLLYFMVDNG TRLHDA
Greater than 81.30% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol