Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Hemagglutinin-esterase Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Hemagglutinin-esterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Hemagglutinin-esterase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | HE |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038461
|
enQuireBio™
QP9549-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078461
|
enQuireBio™
QP9549-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048461
|
enQuireBio™
QP9549-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068461
|
enQuireBio™
QP9549-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088461
|
enQuireBio™
QP9549-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058461
|
enQuireBio™
QP9549-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Hemagglutinin-esterase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
HE | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FDNPPTNVVS HLNGDWFLFG DSRSDCNHVV NTNPRNYSYM DLNPALCDSG KISSKAGNSI FRSFHFTDFY NYTGEGQQII FYEGVNFTPY HAFKCTTSGS NDIWMQNKGL FYTQVYKNMA VYRSLTFVNV PYVYNGSAQS TALCKSGSLV LNNPAYIARE ANFGDYYYKV EADFYLSGCD EYIVPLCIFN GKFLSNTKYY DDSQYYFNKD TGVIYGLNST ETITTGFDFN CHYLVLPSGN YLAISNELLL TVPTKAICLN KRKDFTPVQV VDSRWNNARQ SDNMTAVACQ PPYCYFRNST TNYVGVYDIN HGDAGFTSIL SGLLYDSPCF SQQGVFRYDN VSSVWPLYSY GRCPTAADIN TPDVPICVYD PLPLILLGIL LGVAVIIIVV LLLYFMVDNG TRLHDA | |
Greater than 81.30% as determined by SDS-PAGE. |