Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Aspartate aminotransferase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_777231.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 286886 |
Nombre | Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16060850
|
enQuireBio™
QP6108-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16000860
|
enQuireBio™
QP6108-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16050850
|
enQuireBio™
QP6108-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16080850
|
enQuireBio™
QP6108-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16090850
|
enQuireBio™
QP6108-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16070850
|
enQuireBio™
QP6108-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
NP_777231.1 | |
Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
286886 | |
Research Use Only | |
GOT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLAAAASARA SSWWAHVEMG PPDPILGVTE AFKRDTNSKK MNLGVGAYRD DNGKPYVLPS VRKAEAQIAA KNLDKEYLPI AGLAEFCKAS AELALGENNE VLKSGRYVTV QTISGTGALR IGASFLQRFF KFSRDVFLPK PTWGNHTPIF RDAGMQLQSY RYYDPKTCGF DFTGAIEDIS KIPAQSVILL HACAHNPTGV DPRPEQWKEM ATVVKKNNLF AFFDMAYQGF ASGDGNKDAW AVRHFIEQGI NVCLCQSYAK NMGLYGERVG AFTVVCKDAE EAKRVESQLK ILIRPMYSNP PINGARIAST ILTSPDLRKQ WLHEVKGMAD RIISMRTQLV SNLKKEGSSH NWQHIIDQIG MFCYTGLKPE QVERLTKEFS IYMTKDGRIS VAGVTSGNVA YLAHAIHQVT K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |