Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Aspartate aminotransferase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6108-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_777231.1
Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein
Research Use Only
GOT2
Recombinant Protein
E. coli
GLAAAASARA SSWWAHVEMG PPDPILGVTE AFKRDTNSKK MNLGVGAYRD DNGKPYVLPS VRKAEAQIAA KNLDKEYLPI AGLAEFCKAS AELALGENNE VLKSGRYVTV QTISGTGALR IGASFLQRFF KFSRDVFLPK PTWGNHTPIF RDAGMQLQSY RYYDPKTCGF DFTGAIEDIS KIPAQSVILL HACAHNPTGV DPRPEQWKEM ATVVKKNNLF AFFDMAYQGF ASGDGNKDAW AVRHFIEQGI NVCLCQSYAK NMGLYGERVG AFTVVCKDAE EAKRVESQLK ILIRPMYSNP PINGARIAST ILTSPDLRKQ WLHEVKGMAD RIISMRTQLV SNLKKEGSSH NWQHIIDQIG MFCYTGLKPE QVERLTKEFS IYMTKDGRIS VAGVTSGNVA YLAHAIHQVT K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
286886
200 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol