missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Acetylcholinesterase / ACHE Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Acetylcholinesterase / ACHE, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001069688.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 540446 |
Nombre | Acetylcholinesterase / ACHE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916399
|
enQuireBio™
QP5606-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936399
|
enQuireBio™
QP5606-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926399
|
enQuireBio™
QP5606-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946399
|
enQuireBio™
QP5606-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956399
|
enQuireBio™
QP5606-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966399
|
enQuireBio™
QP5606-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001069688.1 | |
Acetylcholinesterase / ACHE Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
540446 | |
Research Use Only | |
ACHE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EGPEDPELLV MVRGGRLRGL RLMAPRGPVS AFLGIPFAEP PVGPRRFLPP EPKRPWPGVL NATAFQSVCY QYVDTLYPGF EGTEMWNPNR ELSEDCLYLN VWTPYPRPSS PTPVLVWIYG GGFYSGASSL DVYDGRFLTQ AEGTVLVSMN YRVGAFGFLA LPGSREAPGN VGLLDQRLAL QWVQENVAAF GGDPTSVTLF GESAGAASVG MHLLSPPSRG LFHRAVLQSG APNGPWATVG VGEARRRATL LARLVGCPPG GAGGNDTELV ACLRARPAQD LVDHEWRVLP QESVFRFSFV PVVDGDFLSD TPEALINAGD FHGLQVLVGV VKDEGSYFLV YGAPGFSKDN ESLISRAQFL AGVRVGVPQA SDLAAEAVVL HYTDWLHPED PARLREALSD VVGDHNVVCP VAQLAGRLAA QGARVYAYIF EHRASTLSWP LWMGVPHGYE IEFIFGLPLE PSLNYTIEER TFAQRLMRYW ANFARTGDPN DPRDPKAPQW PPYTAGAQQY VSLNLRPLEV RRGLRAQACA FWNRFLPKLL SATDTLDEAE RQWKAEFHRW SSYMVHWKNQ FDHYSKQDRC SDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |