Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Unsaturated glucuronyl hydrolase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain GL1) Unsaturated glucuronyl hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8079-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Unsaturated glucuronyl hydrolase Protein
Research Use Only
ugl
Recombinant Protein
E. coli
MWQQAIGDAL GITARNLKKF GDRFPHVSDG SNKYVLNDNT DWTDGFWSGI LWLCYEYTGD EQYREGAVRT VASFRERLDR FENLDHHDIG FLYSLSAKAQ WIVEKDESAR KLALDAADVL MRRWRADAGI IQAWGPKGDP ENGGRIIIDC LLNLPLLLWA GEQTGDPEYR RVAEAHALKS RRFLVRGDDS SYHTFYFDPE NGNAIRGGTH QGNTDGSTWT RGQAWGIYGF ALNSRYLGNA DLLETAKRMA RHFLARVPED GVVYWDFEVP QEPSSYRDSS ASAITACGLL EIASQLDESD PERQRFIDAA KTTVTALRDG YAERDDGEAE GFIRRGSYHV RGGISPDDYT IWGDYYYLEA LLRLERGVTG YWYERGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Bacillus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol