Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacillus Unsaturated glucuronyl hydrolase Protein
Código de producto. p-7154757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16012541 10 μg 10 microgramos
16052541 50 μg 50 microgramos
16002541 100 μg 100 microgramos
16032541 200 μg 200 microgramos
16042541 500 μg 500 microgramos
16022541 1 mg 1 miligramo
6 options
Product Code. 16012541
Brand: enQuireBio™ QP8079ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Bacillus sp. (strain GL1) Unsaturated glucuronyl hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Nombre Unsaturated glucuronyl hydrolase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ugl
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Bacillus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MWQQAIGDAL GITARNLKKF GDRFPHVSDG SNKYVLNDNT DWTDGFWSGI LWLCYEYTGD EQYREGAVRT VASFRERLDR FENLDHHDIG FLYSLSAKAQ WIVEKDESAR KLALDAADVL MRRWRADAGI IQAWGPKGDP ENGGRIIIDC LLNLPLLLWA GEQTGDPEYR RVAEAHALKS RRFLVRGDDS SYHTFYFDPE NGNAIRGGTH QGNTDGSTWT RGQAWGIYGF ALNSRYLGNA DLLETAKRMA RHFLARVPED GVVYWDFEVP QEPSSYRDSS ASAITACGLL EIASQLDESD PERQRFIDAA KTTVTALRDG YAERDDGEAE GFIRRGSYHV RGGISPDDYT IWGDYYYLEA LLRLERGVTG YWYERGR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.