Learn More
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua
Se utiliza para aplicaciones de refrigeración rutinarias de laboratorio y en lugares de trabajo industriales más amplios. Los baños de enfriamiento de recirculación con agua Julabo™ tienen una pantalla LED grande y brillante.
Marca:  Julabo™ 950010107P3H0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10240225
  • 25760.00€ / cada uno
Descripción
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de + 80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Indicador de presión
  • Derivación ajustable para presión de la bomba
  • Refrigerado por agua
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
Especificaciones
Especificaciones
De 43 a 60 l
2,5 kW a -10 °C, 5 kW a 0 °C, 10 kW a 20 °C (etanol medio)
Para aplicaciones industriales
12 kW
SC10000w
±0,1 °C
59 cm
159 kg
208/230 V
CE, clasificación III (FL) según DIN 12876-1
33/ l/min
De 5 °C a 40 °C
50,8 psi
R404A
67 cm
112 cm
3 x 208/230 V,60 Hz 19 A
60 Hz
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Julabo™ Baños de enfriamiento con recirculación con compresor de agua > Capacidad: De 43 a 60 l; rango: De 5 a 35 C; caudal de la bomba:33 l/min; capacidad de refrigeración: 2,5 kW a - 10 C, 5 kW a 0 C, 10 kW a 20 C (etanol medio)