Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solución ETS-D5 de RCT básico
La solución ETS-D5 de RCT básico consiste en el agitador magnético de RCT básico y el termómetro de contacto electrónico ETS-D5, lo que hace que los experimentos y las reacciones sean aún más seguros.
1367.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
---|---|
Tensión | 220/230 V |
Incluye | RCT básico, ETS-D5, varilla de soporte, barras de agitación (30 mm y 40 mm), pinza de nuez, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción |
Características de seguridad | Circuito de seguridad de temperatura |
Peso con embalaje (métrico) | 2,4 kg |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17725858
![]() |
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011496 |
Estilo UE |
1367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17735858
![]() |
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011497 |
Estilo Reino Unido |
1367.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Al combinar los dos dispositivos, el circuito de seguridad interno (independiente del software de RCT básico) se puede dirigir directamente mediante el termómetro de contacto. Para ello, la temperatura máxima permitida en el medio se limita independientemente de la temperatura establecida. Si se supera este valor, la función de calentamiento del agitador magnético se desactiva a través del circuito de seguridad interno hasta que se reinicia el dispositivo. Al mismo tiempo, se mantiene la función de agitación para evitar distorsiones de ebullición. La temperatura de seguridad establecida de la placa calefactora también permanece disponible.
- Establezca la limitación de temperatura de ETS-D5 y la temperatura de seguridad de la placa calefactora están enlazadas mediante OR, por lo que cada error potencial provoca que se apague el calentamiento
- La temperatura de la placa calefactora se puede ajustar independientemente del medio para influir activamente en los tiempos de calentamiento
- La pantalla mejorada le permite ver de un vistazo el valor real y ajustado de la temperatura media con una resolución de 0,1 K en el termómetro de contacto
- La precisión de ajuste se afina de 1 K a 0,1 K en esta combinación
- La temperatura actual de la placa calefactora también se muestra en el RCT
- Longitud de la barra de agitación: Entre 20 y 80 mm
- La pantalla del termómetro de contacto se puede colocar al nivel de los ojos para que sea visible directamente donde se mide y controla la temperatura
- Además del agitador magnético y del termómetro de contacto, esta solución completa también incluye todos los elementos de montaje necesarios
Especificaciones
Aleación de aluminio | |
RCT básico, ETS-D5, varilla de soporte, barras de agitación (30 mm y 40 mm), pinza de nuez, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción | |
2,4 kg | |
85 mm | |
De 5 °C a 40 °C | |
160 mm | |
650 W | |
Redondo | |
20 L | |
CE, TÜV (estándar IEC 61010-1 (cTÜVus)) | |
135 mm |
220/230 V | |
Circuito de seguridad de temperatura | |
Conexión para el sensor de temperatura exterior PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
de 310 °C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Agitador de placas calefactoras | |
1 | |
3 año | |
LED | |
De 50 a 1500 rpm |