Learn More
IKA™ RC 5 Basic
Potente enfriador recirculante diseñado para aplicaciones de refrigeración externa de hasta - 30 °C.
Marca: IKA™ 0004181000
4753.71 EUR hasta el 2025-12-20
Use el código promocional "24121" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de refrigeración de velocidad controlada con capacidad de refrigeración a 1400 W(a 20 °C)
- Termofluido natural R290
- Diseñado para aplicaciones de refrigeración de hasta - 30 °C a RT
- Intervalo de temperatura de funcionamiento ampliado hasta 80 °C
- Excelente estabilidad de temperatura de aproximadamente ± 0,1 K (a - 10 °C)
- Bomba con control de velocidad hecha de PEEK: (0,6 bar; 31 l/min)
- Indicador de nivel digital
- RS 232 y USB
Especificaciones
De 5 a 32 °C | |
Bomba de presión/succión | |
0,61 bar | |
37,5 kg | |
De 100 a 115 V, 230 V |
31 l/min | |
De -30 °C a +80 °C | |
490 x 310 x 546 mm | |
1400 W a 20 °C, 1200 W a 10 °C, 950 W a 0 °C, 650 W a -10 °C, 450 W a -20 °C, 200 W a -30 °C |
Título del producto
IKA™ RC 5 Basic > Color: Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido