Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis de RBC, para ratón
Para la lisis de glóbulos rojos de ratón
65.85€ - 99.50€
Especificaciones
Formato | Líquido |
---|---|
Tipo de producto | Reactivo para lisis celular |
Para utilizar con (aplicación) | Para la lisis de glóbulos rojos de ratón |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15474569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62150.AK |
250mL |
65.85€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15484569
|
Thermo Scientific Chemicals
|
500mL |
99.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RBC Lysis Buffer has been reported for use in flow cytometric analysis and cell culture. Red Blood Cell Lysing Buffer has been developed for use in hybridoma protocols to remove red blood cells from mouse splenocyte suspensions before fusion. It is also useful in systems where it may be desirable to remove red blood cells from cell suspensions, such as whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Líquido | |
Reactivo para lisis celular | |
Para la lisis de glóbulos rojos de ratón | |
De 2 °C a 8 °C |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Manténgase en frío