Learn More
Novus Biologicals™ Rat Thrombin-antithrombin (TAT) complexes ELISA Kit (Colorimetric)
Kit (Colorimetric)
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-68132
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
De 0,31 a 20 ng/ml | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
This kit recognizes Rat TAT in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat TAT and analogues was observed. | |
1 Kit | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
0.19 ng/mL | |
Serum, Plasma, Biological Fluids | |
ELISA | |
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Signal Transduction | |
Rat |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Rat Thrombin-antithrombin (TAT) complexes ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido