missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit
Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marca: R&D Systems™ SR6000B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit quantifies rat IL-6.
Especificaciones
62.50 to 4000 pg/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Rat IL-6 | |
Rat | |
3569 | |
1 Pk. (6 Plates) | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
IL-6 |
36 pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum | |
6 x 96-well Plates | |
ELISA | |
Il6 | |
Cell Culture Supernates (50 μL), Serum (50 μL), EDTA Plasma (50 μL) | |
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2 A |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Rat IL-6 Quantikine ELISA Kit > 1 Pack (6 Plates)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido