missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly6a, Rat, Clone: D7, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against Ly6a.
Marca: Abnova MAB3239.500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Ly6a | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Ly6a | |
Ly6a | |
IL-2-dependent mouse T-cell line CTL-L. | |
RUO | |
110454 | |
Mouse | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot | |
D7 | |
Rat monoclonal antibody raised against Ly6a. | |
In 100mM BBS, pH 8.2 | |
Ly-6A.2/Ly-6A/E/Ly-6E.1/Sca-1/Sca1/TAP | |
Rat | |
500 μg | |
Primary | |
Ly-6A.2 and Ly-6E.1, allelic members of the Ly-6 multigene family; Mr 18 KDa. | |
Store at 4°C. | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ly6a, Rat, Clone: D7, Abnova™ > 500μg; Unlabeled
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido