missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lpam-1, Rat, Biotin, Clone: DATK32, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against native Lpam-1.
Marca: Abnova MAB5796.500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Lpam-1 | |
Monoclonal | |
Biotin | |
Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
CD49D | |
Rat | |
500 μg | |
Primary | |
Mouse LPAM-1 (Integrin alpha4beta7). | |
Store in the dark at 4°C. Do not freeze. Avoid prolonged exposure to light. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG2a κ |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
DATK32 | |
Rat monoclonal antibody raised against native Lpam-1. | |
In PBS (0.09% sodium azide) | |
Itga4 | |
Native purified Lpam-1 from AKR/Cum mouse spontaneous T lymphoma cell line TK1. | |
RUO | |
16401/16421 | |
Mouse | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lpam-1, Rat, Biotin, Clone: DATK32, Abnova™ > 500μg; Biotin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido