Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
The Thermo Scientific™ MarqMetrix™ All-In-One Process Raman Analyzer is a compact and portable Raman spectrometer all-in-one system with patented technology, purpose-built for rapid deployment, ease-of-use, and flexible scalability in markets where time-to-results is key.
Marca:  Thermo Scientific™ 800-04991-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17719417
  • 84180.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Process Raman Analyzer
Tensión de entrada: 90-264 V CA, 50-60 Hz, tensión de funcionamiento: 12VDC, 2A
Promedio de 6,5 cm-1 en el intervalo espectral
De 100 a 3250 cm-1
25 cm
CCD estabilizado térmicamente (TEC de 2 etapas)
Ratón inalámbrico, cable HDMI, pantalla
≤ 16,5 cuentas a una integración de 10 segundos
25 cm
7,7 cm
Software Conjunto MarqMetrix Raman; controlador: PC integrado (SO Windows 10)
785 nm, potencia de excitación: De 10 a 450 mW
1 interruptor de intercambio láser con llave, disparador de láser electrónico
FC/PC (excitación y recogida)
Certificación del láser: Dispositivo láser de clase 3B; notificado a la FDA
1 puerto Ethernet RJ-45 3 USB 3.0, 1 puerto de pantalla 1.1 (VGA, DVI o HDMI con adaptador)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer > Analizador de procesos Ramina con sonda de bola de proceso