Learn More
Mettler Toledo™ Punta de pipeta Rainin™ Bioclean™, envasadas en bolsas
BioClean™ tips provided in economical bulk bags for use with Rainin™ pipettes with LTS™ LiteTouch™.
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Envase | 1000 Tips/Bag |
Para utilizar con (equipo) | Rainin™ Pipette with LTS™ LiteTouch™ |
Línea de productos | Rainin BioClean |
Descripción
- Flawless performance: perfect production and advanced design
- No deformations, cracks or flashes
- 100% inert: purity and cleanliness are assured
- All tips are 100% free of DNA, DNAse, RNAse, ATP, Pyrogens, PCR inhibitors and additives
- Packaged in a re-sealable zip-lock bag, for manual rack refilling
Especificaciones
Sin filtro | |
1000 Tips/Bag | |
Rainin BioClean |
No estéril | |
Rainin™ Pipette with LTS™ LiteTouch™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Mettler Toledo™ Punta de pipeta Rainin™ Bioclean™, envasadas en bolsas